Kluczowe dokumenty
EHU071951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP20
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCGACGGTTTGTGGTATCCTGTACCCCCAGCTGGTTTTGGGGGCCTGTCGTCACCCTGGAAGACTGCCTTGCTGCCTTCTTTGCCGCTGATGAGTTAAAGGGTGACAACATGTACAGCTGTGAGCGGTGTAAGAAGCTGCGGAACGGAGTGAAGTACTGCAAAGTCCTGCGGTTGCCCGAGATCCTGTGCATTCACCTAAAGCGCTTTCGGCACGAGGTGATGTACTCATTCAAGATCAACAGCCACGTCTCCTTCCCCCTCGAGGGGCTCGACCTGCGCCCCTTCCTTGCCAAGGAGTGCACATCCCAGATCACCACCTACGACCTCCTCTCGGTCATCTGCCACCACGGCACGGCAGGCAGTGGGCACTACATCGCCTACTGCCAGAACGTGATCAATGGGCAGTGGTACGAGTTTGATGACCAGTACGTCACAGAAGTCCACGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenyang Li et al.
Genes & development, 34(19-20), 1310-1315 (2020-09-19)
SNAI2/SLUG, a metastasis-promoting transcription factor, is a labile protein that is degraded through the ubiquitin proteasome degradation system. Here, we conducted comprehensive gain- and loss-of-function screens using a human DUB cDNA library of 65 genes and an siRNA library of