Kluczowe dokumenty
EHU071841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DHX30
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCAGCTGAATCCAGAGAGTATTCGACCAGGGGGACCTGGGGGCCTATCCCGCTCTTTAGGCCGGGAAGAAGAGGAGGACGAGGAGGAAGAGCTAGAAGAAGGGACCATAGATGTTACCGACTTCTTGTCCATGACCCAGCAGGATTCCCACGCTCCACTCAGGGACTCAAGGGGGAGTTCCTTTGAGATGACAGATGACGACAGTGCCATTAGGGCTCTGACCCAGTTTCCACTTCCCAAGAACCTTCTGGCCAAGGTGATTCAGATTGCAACGTCATCCTCCACAGCTAAGAACCTCATGCAGTTCCATACTGTGGGCACCAAGACCAAGCTGTCTACACTCACCCTGCTCTGGCCCTGCCCCATGACCTTTGTTGCCAAAGGGCGCCGCAAAGCAGAGGCTGAGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guifang Chen et al.
Nucleic acids research, 48(1), 304-315 (2019-11-23)
Influenza A viruses cause widespread human respiratory disease. The viral multifunctional NS1 protein inhibits host antiviral responses. This inhibition results from the binding of specific cellular antiviral proteins at various positions on the NS1 protein. Remarkably, binding of several proteins