Kluczowe dokumenty
EHU071391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SIAH1, LONP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTTCCTGTAAATGGCAAGGCTCTCTGGATGCTGTAATGCCCCATCTGATGCATCAGCATAAGTCCATTACAACCCTACAGGGAGAGGATATAGTTTTTCTTGCTACAGACATTAATCTTCCTGGTGCTGTTGACTGGGTGATGATGCAGTCCTGTTTTGGCTTTCACTTCATGTTAGTCTTAGAGAAACAGGAAAAATACGATGGTCACCAGCAGTTCTTCGCAATCGTACAGCTGATAGGAACACGCAAGCAAGCTGAAAATTTTGCTTACCGACTTGAGCTAAATGGTCATAGGCGACGATTGACTTGGGAAGCGACTCCTCGATCTATTCATGAAGGAATTGCAACAGCCATTATGAATAGCGACTGTCTAGTCTTTGACACCAGCATTGCACAGCTTTTTGCAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alessandro Rolfo et al.
PloS one, 5(10), e13288-e13288 (2010-10-23)
The pathogenesis of preeclampsia, a serious pregnancy disorder, is still elusive and its treatment empirical. Hypoxia Inducible Factor-1 (HIF-1) is crucial for placental development and early detection of aberrant regulatory mechanisms of HIF-1 could impact on the diagnosis and management
Yang He et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(5), 1129-1141 (2019-02-24)
Patients suffering from glioblastoma have a dismal prognosis, indicating the need for new therapeutic targets. Here we provide evidence that the DNA damage kinase HIPK2 and its negative regulatory E3-ubiquitin ligase SIAH1 are critical factors controlling temozolomide-induced cell death. We
Sujeong Yeom et al.
The Journal of general virology, 98(7), 1774-1784 (2017-07-18)
The seven in absentia homologue 1 (Siah-1) protein is an E3 ubiquitin ligase that induces ubiquitin-dependent proteasomal degradation of HBx, the principal regulatory protein of hepatitis B virus (HBV); however, its role in HBV propagation remains unknown. Here, we found