Kluczowe dokumenty
EHU070441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NFIB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAAGATATTCGCCAGGAGTATCGAGAGGACTTTGTGCTCACCGTGACTGGCAAGAAGCACCCGTGCTGTGTCTTATCCAATCCCGACCAGAAGGGTAAGATTAGGAGAATCGACTGCCTGCGACAGGCAGACAAAGTCTGGCGTCTGGATCTAGTCATGGTGATCCTGTTCAAAGGCATCCCCTTGGAAAGTACCGATGGAGAGCGGCTCATGAAATCCCCACATTGCACAAACCCAGCACTTTGTGTCCAGCCACATCATATCACAGTATCAGTTAAGGAGCTTGATTTGTTTTTGGCATACTACGTGCAGGAGCAAGATTCTGGACAATCAGGAAGTCCAAGCCACAATGATCCTGCCAAGAATCCTCCAGGTTACCTTGAGGATAGTTTTGTAAAATCTGGAGTCTTCAATGTATCAGAACTTGTAAGAGTATCCAGAACGCCCATAACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Q-Y Liu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(13), 7266-7275 (2020-07-25)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) have been found to exert specific functions in the progression of ovarian cancer (OC), except for lncRNA-OIP5-AS1. In this study, we aim at exploring the molecular mechanisms of OIP5-AS1 in OC. The expression levels of OIP5-AS1
Jing Chen et al.
Viruses, 7(10), 5539-5552 (2015-10-30)
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infection strongly modulates the host's immune response. The RNA silencing pathway is an intracellular innate response to viral infections. However, it is unknown whether PRRSV interacts with cellular RNA silencing to facilitate the
Anna Yu-Szu Huang et al.
Neuron, 106(6), 992-1008 (2020-04-23)
Astrocytes play essential roles in brain function by supporting synaptic connectivity and associated circuits. How these roles are regulated by transcription factors is unknown. Moreover, there is emerging evidence that astrocytes exhibit regional heterogeneity, and the mechanisms controlling this diversity