Kluczowe dokumenty
EHU070341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MMP16
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGTGTACCTGACCAGACAAGAGGTAGCTCCAAATTTCATATTCGTCGAAAGCGATATGCATTGACAGGACAGAAATGGCAGCACAAGCACATCACTTACAGTATAAAGAACGTAACTCCAAAAGTAGGAGACCCTGAGACTCGTAAAGCTATTCGCCGTGCCTTTGATGTGTGGCAGAATGTAACTCCTCTGACATTTGAAGAAGTTCCCTACAGTGAATTAGAAAATGGCAAACGTGATGTGGATATAACCATTATTTTTGCATCTGGTTTCCATGGGGACAGCTCTCCCTTTGATGGAGAGGGAGGATTTTTGGCACATGCCTACTTCCCTGGACCAGGAATTGGAGGAGATACCCATTTTGACTCAGATGAGCCATGGACACTAGGAAATCCTAATCATGATGGAAATGACTTATTTCTTGTAGCAGTCCATGAACTGGGACATGCTCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanan S Elsarraj et al.
NPJ breast cancer, 6, 12-12 (2020-05-01)
The molecular processes by which some human ductal carcinoma in situ (DCIS) lesions advance to the more aggressive form, while others remain indolent, are largely unknown. Experiments utilizing a patient-derived (PDX) DCIS Mouse INtraDuctal (MIND) animal model combined with ChIP-exo
Ji Wook Moon et al.
Cancer genetics, 208(5), 261-270 (2015-05-24)
The gene MT3-MMP (also known as MMP16) encodes the membrane type 3 matrix metalloproteinase, which is a member of the matrix metalloproteinase (MMP) gene family. Several MMPs are associated with migration in colorectal cancer (CRC). However, the methylation status of