Kluczowe dokumenty
EHU069171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRKCB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATCAAATGCTCCCTCAACCCTGAGTGGAATGAGACATTTAGATTTCAGCTGAAAGAATCGGACAAAGACAGAAGACTGTCAGTAGAGATTTGGGATTGGGATTTGACCAGCAGGAATGACTTCATGGGATCTTTGTCCTTTGGGATTTCTGAACTTCAGAAAGCCAGTGTTGATGGCTGGTTTAAGTTACTGAGCCAGGAGGAAGGCGAGTACTTCAATGTGCCTGTGCCACCAGAAGGAAGTGAGGCCAATGAAGAACTGCGGCAGAAATTTGAGAGGGCCAAGATCAGTCAGGGAACCAAGGTCCCGGAAGAAAAGACGACCAACACTGTCTCCAAATTTGACAACAATGGCAACAGAGACCGGATGAAACTGACCGATTTTAACTTCCTAATGGTGCTGGGGAAAGGCAGCTTTGGCAAGGTCATGCTTTCAGAACGAAAAGGCACAGATGAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martina Haller et al.
The Journal of biological chemistry, 291(45), 23557-23568 (2016-09-15)
Dysfunctional mitochondria contribute to the development of many diseases and pathological conditions through the excessive production of reactive oxygen species (ROS), and, where studied, ablation of p66Shc (p66) was beneficial. p66 translocates to the mitochondria and oxidizes cytochrome c to
Jessica Bullenkamp et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 20(6), 831-842 (2015-04-02)
Apoptin, the VP3 protein from chicken anaemia virus (CAV), induces tumour cell-specific cell death and represents a potential future anti-cancer therapeutic. In tumour but not in normal cells, Apoptin is phosphorylated and translocates to the nucleus, enabling its cytotoxic activity.