Kluczowe dokumenty
EHU069131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human XBP1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGCCCCTCAGAGAATGATCACCCTGAATTCATTGTCTCAGTGAAGGAAGAACCTGTAGAAGATGACCTCGTTCCGGAGCTGGGTATCTCAAATCTGCTTTCATCCAGCCACTGCCCAAAGCCATCTTCCTGCCTACTGGATGCTTACAGTGACTGTGGATACGGGGGTTCCCTTTCCCCATTCAGTGACATGTCCTCTCTGCTTGGTGTAAACCATTCTTGGGAGGACACTTTTGCCAATGAACTCTTTCCCCAGCTGATTAGTGTCTAAGGAATGATCCAATACTGTTGCCCTTTTCCTTGACTATTACACTGCCTGGAGGATAGCAGAGAAGCCTGTCTGTACTTCATTCAAAAAGCCAAAATAGAGAGTATACAGTCCTAGAGAATTCCTCTATTTGTTCAGATCTCATAGATGACCCCCAGGTATTGTCTTTTGACATCCAGCAGTCCAAGGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukako Tokutake et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-01)
In skeletal muscle, myoblast differentiation results in the formation of multinucleated myofibers. Although recent studies have shown that unfolded protein responses (UPRs) play an important role in intracellular remodeling and contribute to skeletal muscle differentiation, the involvement of IRE1-XBP1 signaling
A-F Song et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(22), 11675-11682 (2020-12-05)
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune, inflammatory disease mainly manifested by joint damage. Its mechanism is not completely clear at present. Previous studies have found that microRNA-34a-5p (miR-34a-5p) is involved in the development of many inflammatory diseases. In this study
Akihiro Kishino et al.
Scientific reports, 7(1), 4442-4442 (2017-07-02)
The purpose of this study was to clarify the relationship among X-box-binding protein 1 unspliced, spliced (XBP1u, s), Forkhead box O1 (FoxO1) and autophagy in the auditory cells under endoplasmic reticulum (ER) stress. In addition, the relationship between ER stress
Joshua M Royal et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(12), 13527-13545 (2019-09-29)
Cholera toxin B subunit (CTB) exhibits broad-spectrum biologic activity upon mucosal administration. Here, we found that a recombinant CTB containing an endoplasmic reticulum (ER) retention motif (CTB-KDEL) induces colon epithelial wound healing in colitis via the activation of an unfolded
Kyle R Bohnert et al.
Molecular and cellular biology, 39(15) (2019-05-30)
Skeletal muscle wasting causes both morbidity and mortality of cancer patients. Accumulating evidence suggests that the markers of endoplasmic reticulum (ER) stress and unfolded protein response (UPR) pathways are increased in skeletal muscle under multiple catabolic conditions, including cancer. However