Kluczowe dokumenty
EHU068421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CCNDBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCAGGCTGTGGAAGAATGTGACCCTTACTCTGGCCTCTTGAATGATACTGAGGAGAACAACTCTGACAACCACAATCATGAGGATGATGTGTTGGGGTTTCCCAGCAATCAGGACTTGTATTGGTCAGAGGACGATCAAGAGCTCATAATCCCATGCCTTGCGCTGGTGAGAGCATCCAAAGCCTGCCTGAAGAAAATTCGGATGTTAGTGGCAGAGAATGGGAAGAAGGATCAGGTGGCACAGCTGGATGACATTGTGGATATTTCTGATGAAATCAGCCCTAGTGTGGATGATTTGGCTCTGAGCATATATCCACCTATGTGTCACCTGACCGTGCGAATCAATTCTGCGAAACTTGTATCTGTTTTAAAGAAGGCACTTGAAATTACAAAAGCAAGTCATGTGACCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hidetoshi Fujita et al.
Molecular medicine reports, 23(4) (2021-02-13)
Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most critical articular diseases, which is characterized by synovial hyperplasia and impaired quality of life. The clinical features of RA include chronic inflammation of the joints associated with synovial cell overgrowth. However, the mechanism