Kluczowe dokumenty
EHU068241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human P2RX4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATACACGGGACGTTGAGCACAACGTATCTCCTGGCTACAATTTCAGGTTTGCCAAGTACTACAGAGACCTGGCTGGCAACGAGCAGCGCACGCTCATCAAGGCCTATGGCATCCGCTTCGACATCATTGTGTTTGGGAAGGCAGGGAAATTTGACATCATCCCCACTATGATCAACATCGGCTCTGGCCTGGCACTGCTAGGCATGGCGACCGTGCTGTGTGACATCATAGTCCTCTACTGCATGAAGAAAAGACTCTACTATCGGGAGAAGAAATATAAATATGTGGAAGATTACGAGCAGGGTCTTGCTAGTGAGCTGGACCAGTGAGGCCTACCCCACACCTGGGCTCTCCACAGCCCCATCAAAGAACAGAGAGGAGGAGGAGGGAGAAATGGCCACCACATCACCCCAGAGAAATTTCTGGAATCTGATTGAGTCTCCACTCCACAAGCACTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Feng Huo et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(4), 6322-6329 (2018-10-27)
Purinergic receptor P2X 4 (P2X4R), a member of purinergic channels family and a subtype of ionotropic adenosine triphosphate receptors, plays a critical role in tumorigenesis. Evidence suggested that P2X4R is expressed in rat C6 glioma model, however, its role and
Dmitry Aminin et al.
Scientific reports, 6, 39683-39683 (2016-12-23)
Since ancient times, edible sea cucumbers have been considered a jewel of the seabed and used in Asian folk medicine for stimulation of resistance against different diseases. However, the power of this sea food has not been established on a
Larisa Gofman et al.
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 51(6), 647-654 (2016-10-30)
Previously we have demonstrated altered microglia P2X4R expression in response to alcohol and pharmacological blockade with a selective P2X4R antagonist can reverse the action, suggesting that P2X4R play a role in mediating alcohol-induced effects on microglia. In the present study
Xiao-Hong Jin et al.
Journal of neuroscience research, 92(12), 1690-1702 (2014-07-06)
Previous studies have suggested that the microglial P2X7 purinoceptor is involved in the release of tumor necrosis factor-α (TNFα) following activation of toll-like receptor-4 (TLR4), which is associated with nociceptive behavior. In addition, this progress is evoked by the activation