Kluczowe dokumenty
EHU068071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC8A3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCGCTTCATGGCATCTATTGAAGTCATCACCTCTCAAGAGAGGGAGGTGACAATTAAGAAACCCAATGGAGAAACCAGCACAACCACTATTCGGGTCTGGAATGAAACTGTCTCCAACCTGACCCTTATGGCCCTGGGTTCCTCTGCTCCTGAGATACTCCTCTCTTTAATTGAGGTGTGTGGTCATGGGTTCATTGCTGGTGATCTGGGACCTTCTACCATTGTAGGGAGTGCAGCCTTCAACATGTTCATCATCATTGGCATCTGTGTCTACGTGATCCCAGACGGAGAGACTCGCAAGATCAAGCATCTACGAGTCTTCTTCATCACCGCTGCTTGGAGTATCTTTGCCTACATCTGGCTCTATATGATTCTGGCAGTCTTCTCCCCTGGTGTGGTCCAGGTTTGGGAAGGCCTCCTCACTCTCTTCTTCTTTCCAGTGTGTGTCCTTCTGGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guendalina Bastioli et al.
Cell death & disease, 10(2), 80-80 (2019-01-30)
Progressive accumulation of α-synuclein (α-syn) and exposure to environmental toxins are risk factors that may both concur to Parkinson's disease (PD) pathogenesis. Electrophysiological recordings of field postsynaptic potentials (fEPSPs) and Ca2+ measures in striatal brain slices and differentiated SH-SY5Y cells
Silvia Piccirillo et al.
Cell death & disease, 9(7), 731-731 (2018-06-30)
In brain ischemia, reduction in oxygen and substrates affects mitochondrial respiratory chain and aerobic metabolism, culminating in ATP production impairment, ionic imbalance, and cell death. The restoration of blood flow and reoxygenation are frequently associated with exacerbation of tissue injury
Giulia Di Benedetto et al.
The FEBS journal, 286(4), 737-749 (2018-12-16)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), a cytokine belonging to the TNF superfamily, is regarded as a mediator of neurotoxicity. The constitutively expressed ion exchanger Na+ /Ca2+ exchanger isoform-3 (NCX3) has been shown to protect neurons from injury. Its expression