Kluczowe dokumenty
EHU067931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FCN3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCTCTTGGTCCTCCTACAGAGCAGGTTTTGGGAACCAAGAGTCTGAATTCTGGCTGGGAAATGAGAATTTGCACCAGCTTACTCTCCAGGGTAACTGGGAGCTGCGGGTAGAGCTGGAAGACTTTAATGGTAACCGTACTTTCGCCCACTATGCGACCTTCCGCCTCCTCGGTGAGGTAGACCACTACCAGCTGGCACTGGGCAAGTTCTCAGAGGGCACTGCAGGGGATTCCCTGAGCCTCCACAGTGGGAGGCCCTTTACCACCTATGACGCTGACCACGATTCAAGCAACAGCAACTGTGCAGTGATTGTCCACGGTGCCTGGTGGTATGCATCCTGTTACCGATCAAATCTCAATGGTCGCTATGCAGTGTCTGAGGCTGCCGCCCACAAATATGGCATTGACTGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rong-Xia Li et al.
PloS one, 3(9), e3224-e3224 (2008-09-17)
Recent advances in proteomics have shed light to discover serum proteins or peptides as biomarkers for tracking the progression of diabetes as well as understanding molecular mechanisms of the disease. In this work, human serum of non-diabetic and diabetic cohorts