Kluczowe dokumenty
EHU067431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGGGCTCATCAAACTCAAACAGAAGGTGTCTGTTAATGAGAGAGTGATGCCCATCTGCCTACCTTCAAAGGATTATGCAGAAGTAGGGCGTGTGGGTTATGTTTCTGGCTGGGGGCGAAATGCCAATTTTAAATTTACTGACCATCTGAAGTATGTCATGCTGCCTGTGGCTGACCAAGACCAATGCATAAGGCATTATGAAGGCAGCACAGTCCCCGAAAAGAAGACACCGAAGAGCCCTGTAGGGGTGCAGCCCATACTGAATGAACACACCTTCTGTGCTGGCATGTCTAAGTACCAAGAAGACACCTGCTATGGCGATGCGGGCAGTGCCTTTGCCGTTCACGACCTGGAGGAGGACACCTGGTATGCGACTGGGATCTTAAGCTTTGATAAGAGCTGTGCTGTGGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ho-Suk Mun et al.
Scientific reports, 5, 17697-17697 (2015-12-08)
Understanding the mechanisms of memory formation is fundamental to establishing optimal educational practices and restoring cognitive function in brain disease. Here, we show for the first time in a non-primate species, that spatial learning receives a special bonus from self-directed
Tomofumi Fujino et al.
The Journal of toxicological sciences, 40(4), 501-508 (2015-07-15)
Identification of substances with specific toxicity for carcinoma cells promises to facilitate the development of cancer chemotherapeutics that cause minimal side effects. Here, we show that knockdown of the farnesoid X receptor (FXR) effectively suppresses the proliferation of human hepatocellular