Kluczowe dokumenty
EHU066631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TMOD1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAATGCTTCAGATGCAGAACTCTGTGACATTGCAGCGATCCTGGGCATGCACACGCTCATGAGTAACCAGCAGTACTACCAGGCCCTGAGCAGCAGCTCCATCATGAACAAGGAGGGGCTCAACAGCGTGATTAAACCCACACAATACAAGCCTGTGCCCGACGAAGAACCAAATTCAACAGACGTAGAGGAAACGCTGGAACGGATAAAGAACAACGACCCAAAACTTGAAGAAGTTAACCTCAATAATATCCGGAATATCCCCATCCCCACCCTCAAGGCATATGCAGAAGCCCTGAAAGAAAACTCATATGTGAAGAAGTTCAGCATCGTGGGGACACGGAGTAATGACCCCGTGGCGTATGCCCTTGCTGAGATGCTCAAGGAGAACAAGGTGTTGAAGACACTGAATGTGGAATCCAACTTCATTTCTGGAGCTGGGATTCTGCGCCTGGTAGAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fangjin Lu et al.
Oncology letters, 19(4), 3339-3348 (2020-03-29)
Tropomodulin-1 (TMOD1) is a key regulator of actin dynamics, which caps the pointed end of actin filaments. TMOD1 has been reported to be involved in several cellular processes, including neurite outgrowth, spine formation and cell migration. Increasing evidence demonstrates that