Kluczowe dokumenty
EHU064451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MTMR14
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTGACACGCATCTTTTTGATAAGGTCAGAGGCTATGACATCAAGCTGCTTCGATACCTGTCAGTCAAATACATCTGTGACCTGATGGTGGAGAACAAGAAGGTGAAGTTTGGCATGAATGTAACCTCCTCTGAGAAGGTGGACAAAGCCCAGCGCTATGCCGACTTCACTCTCCTCTCCATCCCGTATCCAGGCTGTGAATTTTTCAAGGAATATAAAGATCGGGATTACATGGCAGAAGGGCTCATATTTAACTGGAAGCAGGACTACGTTGATGCCCCATTGAGCATCCCCGACTTCCTGACTCACTCTCTGAACATTGACTGGAGCCAGTATCAGTGTTGGGATCTGGTGCAACAAACACAAAACTACCTGAAGCTGCTGCTTTCCTTAGTTAACAGTGATGATGACAGCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhaodong Li et al.
Gene, 691, 106-113 (2018-12-27)
Myotubularin-related protein 14 (MTMR14) is a member of the myotubularin (MTM)-related protein family and plays a key role in cardiomyopathy and autophagy. However, its potential implication in human cancer is unclear. In this study, we have investigated the expression profile
Qichen Pan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 529(4), 1045-1052 (2020-08-21)
The phosphoinositide phosphatase, myotubularinrelated protein 14 (MTMR14), plays a critical role in the regulating autophagy. However, its functional contribution to neuronal autophagy is still unclear. In the present study, we attempted to explore the effects of MTMR14 on ischemic stroke
Jie-Lei Zhang et al.
Cell death & disease, 11(2), 140-140 (2020-02-23)
Cardiac hypertrophy (CH) is an independent risk factor for many cardiovascular diseases, and is one of the primary causes of morbidity and mortality in elderly people. Pathological CH involves excessive protein synthesis, increased cardiomyocyte size, and ultimately the development of