Kluczowe dokumenty
EHU064381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FANCA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCCCTTTTGCTTGAGGTAGAAGGTCCACTGTGTAAAAAATTGTCTCTCAGCAAAGTGATTGACTGTGACAGTTCTGAGGCCTATGCTAATCATTCTAGTTCATTTATAGGCTCTGCTTTGCAGGATCAAGCCTCAAGGCTGGGGGTTCCCGTGGGTATTCTCTCAGCCGGGATGGTTGCCTCTAGCGTGGGACAGATCTGCACGGCTCCAGCGGAGACCAGTCACCCTGTGCTGCTGACTGTGGAGCAGAGAAAGAAGCTGTCTTCCCTGTTAGAGTTTGCTCAGTATTTATTGGCACACAGTATGTTCTCCCGTCTTTCCTTCTGTCAAGAATTATGGAAAATACAGAGTTCTTTGTTGCTTGAAGCGGTGTGGCATCTTCACGTACAAGGCATTGTGAGCCTGCAAGAGCTGCTGGAAAGCCATCCCGACATGCATGCTGTGGGATCGTGGCTCTTCAGGAATCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie Bourseguin et al.
Scientific reports, 6, 36539-36539 (2016-11-09)
Proteins involved in genetic stability maintenance and safeguarding DNA replication act not only against cancer initiation but could also play a major role in sustaining cancer progression. Here, we report that the FANC pathway is highly expressed in metastatic melanoma
Anaid Benitez et al.
Molecular cell, 71(4), 621-628 (2018-07-31)
FANCA is a component of the Fanconi anemia (FA) core complex that activates DNA interstrand crosslink repair by monoubiquitination of FANCD2. Here, we report that purified FANCA protein catalyzes bidirectional single-strand annealing (SA) and strand exchange (SE) at a level
Min Peng et al.
The EMBO journal, 33(15), 1698-1712 (2014-06-27)
Several proteins in the BRCA-Fanconi anemia (FA) pathway, such as FANCJ, BRCA1, and FANCD2, interact with mismatch repair (MMR) pathway factors, but the significance of this link remains unknown. Unlike the BRCA-FA pathway, the MMR pathway is not essential for