Kluczowe dokumenty
EHU064181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PKLR
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGAACCTCCAGAAGCCATCTGGGCAGATGATGTAGATCGCCGGGTGCAATTTGGCATTGAAAGTGGAAAGCTCCGTGGCTTCCTCCGTGTTGGAGACCTGGTGATTGTGGTGACAGGCTGGCGACCTGGCTCCGGCTACACCAACATCATGCGGGTGCTAAGCATATCCTGAGACGCCCCTCCCTCCTCTGGCCCAGCCTACCCTTGTACCCCATCCCTTCCTCCCCAGTCTACGTTCTCCAGCCCACACCCCTCCAAAGCCCCACCTTTAAGTCCTCTCTTCTCTATTCCTGACCCTCCCTACCTGAGGCCTATCTGAGACTATAACTGTCATCTAGCCCCTTCGAGGTTGCCCCTTCCCCATCTCCATTTCACACAGGTCCTGAAAGTCTGTGTCCAATTATGCACTGGCCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoqiong Duan et al.
Journal of virology, 92(7) (2018-01-13)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been shown to regulate microRNA 130a (miR-130a) in patient biopsy specimens and in cultured cells. We sought to identify miR-130a target genes and to explore the mechanisms by which miR-130a regulates HCV and hepatitis
Stephanie Dabo et al.
Scientific reports, 7(1), 16129-16129 (2017-11-25)
PKR is a cellular kinase involved in the regulation of the integrative stress response (ISR) and pro-inflammatory pathways. Two N-terminal dsRNA Binding Domains (DRBD) are required for activation of PKR, by interaction with either dsRNA or PACT, another cellular DRBD-containing
D C Tanner et al.
Cell death and differentiation, 22(9), 1489-1501 (2015-01-31)
Neuroinflammation associated with degenerative central nervous system disease and injury frequently results in oligodendrocyte death. While promoting oligodendrocyte viability is a major therapeutic goal, little is known about protective signaling strategies. We report that in highly purified rat oligodendrocytes, interferon