EHU063211
MISSION® esiRNA
targeting human LETM1
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTCGCGATGACTCGGTAGTAGAGAAGTCCCTCAAGTCCTTGAAGGACAAGAACAAGAAGCTGGAGGAAGGCGGCCCGGTGTACAGCCCCCCCGCAGAGGTGGTGGTGAAGAAGTCCCTGGGGCAGCGGGTGCTGGACGAGCTGAAGCACTACTACCATGGCTTCCGCCTGCTATGGATCGACACCAAGATCGCGGCACGCATGCTCTGGCGCATCCTCAACGGCCACAGCCTGACCCGCCGGGAGCGCAGGCAGTTTCTCCGGATCTGCGCTGACCTCTTCCGCCTGGTGCCGTTCCTTGTGTTCGTGGTGGTGCCGTTCATGGAGTTTCTGCTGCCTGTTGCTGTGAAGCTCTTCCCCAACATGTTGCCATCCACATTTGAGACTCAGTCACTCAAGGAGGAGAGGCTGAAGAAGGAGCTTCGGGTCAAGCTGGAGCTGGCCAAGTTCCTCCAGGACACCATCGAGGAGAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LETM1(3954) , LETM1(3954)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)