Kluczowe dokumenty
EHU062961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ASAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGATGGCGGTTCTTTCCTATCTCATTACCCGCTAGGGGCCTGGGAGCCCTGTGGCTGGATCTGAGTGCTCCTGAGCTGGCTTCAGCTGCAGAACTCTCAGTCCCTCATCAGATCGAGACTCTATTTCCCCCGTCAGTCTGGGGGCTTCACAAGGGCAGGAGAGCCCTCCATCACTGACTTCCAGATCAGGGACCCTGCCAAGTAGGGACTGTCTTCTCAGCCAGCCATTTATTAGTCTAATATTCCTTCACTAAATTCCAACTCTATGTCTGGACCTGTGTTAGGCACTTCAGATACCACACGAGTAAGACAAGGGCCCTGCAGGGGTGGTCCTTTGGTGGAAAGCTGGTCTTAAGGGTTGGGCTTGGGAATAGGCAGGGTCAGATTCCAGGGCATGGCTCTGGACTCAGCTGGTTTATACCTATATGACCATTACAATTGTCTACAGATCACATCCATTCTGGCTGGTCAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyun Mao et al.
Oncotarget, 8(68), 112487-112497 (2018-01-20)
DDEFL1 is related to maintaining a limiting amount of ARF6 in GTP-loaded form by accelerating its GTP hydrolysis activity, which has been implicated in hepatocellular cancer pathogenesis and lung cancer development. We investigated DDEFL1 expression in breast cancer and paired