Kluczowe dokumenty
EHU062561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MCOLN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAATTTGTCAATGGCTGGTACATCCTGCTCGTCACCAGCGATGTGCTCACCATCTCGGGCACCATCATGAAGATCGGCATCGAGGCCAAGAACTTGGCGAGCTACGACGTCTGCAGCATCCTCCTGGGCACCTCGACGCTGCTGGTGTGGGTGGGCGTGATCCGCTACCTGACCTTCTTCCACAACTACAATATCCTCATCGCCACACTGCGGGTGGCCCTGCCCAGCGTCATGCGCTTCTGCTGCTGCGTGGCTGTCATCTACCTGGGCTACTGCTTCTGTGGCTGGATCGTGCTGGGGCCCTATCATGTGAAGTTCCGCTCACTCTCCATGGTGTCTGAGTGCCTGTTCTCGCTCATCAATGGGGACGACATGTTTGTGACGTTCGCCGCCATGCAGGCGCAGCAGGGCCGCAGCAGCCTGGTGTGGCTCTTCTCCCAGCTCTACCTTTACTCCTTCATCAGCCTCTTCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roya M Dayam et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 16(9), 1010-1026 (2015-05-27)
Macrophages internalize and sequester pathogens into a phagosome. Phagosomes then sequentially fuse with endosomes and lysosomes, converting into degradative phagolysosomes. Phagosome maturation is a complex process that requires regulators of the endosomal pathway including the phosphoinositide lipids. Phosphatidylinositol-3-phosphate and phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate