Kluczowe dokumenty
EHU062331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRAF3IP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGAAGAATTGCGGAAAGTCTTTATCACTTATTCGATGGACACAGCTATGGAGGTGGTGAAATTCGTGAACTTTTTGTTGGTAAATGGCTTCCAAACTGCAATTGACATATTTGAGGATAGAATCCGAGGCATTGATATCATTAAATGGATGGAGCGCTACCTTAGGGATAAGACCGTGATGATAATCGTAGCAATCAGCCCCAAATACAAACAGGACGTGGAAGGCGCTGAGTCGCAGCTGGACGAGGATGAGCATGGCTTACATACTAAGTACATTCATCGAATGATGCAGATTGAGTTCATAAAACAAGGAAGCATGAATTTCAGATTCATCCCTGTGCTCTTCCCAAATGCTAAGAAGGAGCATGTGCCCACCTGGCTTCAGAACACTCATGTCTACAGCTGGCCCAAGAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nitin A Das et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 107-123 (2018-07-10)
Persistent inflammation promotes development and progression of heart failure (HF). TWEAK (TNF-Related WEAK Inducer Of Apoptosis), a NF-κB- and/or AP-1-responsive proinflammatory cytokine that signals via TWEAK receptor (TWEAKR), is expressed at high levels in human and preclinical models of HF.
Hongxue Sun et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 48(2), 528-539 (2018-07-19)
This study investigated the role of the microRNA miR-298 and its target Act1 in ischemic stroke. Cell viability was assessed with the 3-(4,5-dimethythiazol-2- yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide assay. Apoptotic cells were detected by flow cytometry, and mRNA and protein expression were
Hyo Jeong Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 1044-1050 (2020-02-19)
Bone homeostasis is maintained by concerted actions of bone-forming osteoblasts and bone-resorbing osteoclasts. A wide range of evidence indicates that a proinflammatory cytokine IL-17 promotes osteoclastogenesis. However, the role of IL-17 in osteoblasts is less well-understood. In the current study