Kluczowe dokumenty
EHU062241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADPRHL2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGGAGGAGCGTCCATACTCCAGCCGCCTGAAGAAGATTGGAGAGCTTCTAGACCAGGCATCGGTGACCAGGGAGGAAGTGGTGTCTGAGCTAGGGAATGGCATTGCTGCCTTTGAGTCGGTACCCACCGCCATCTACTGCTTCCTACGCTGCATGGAGCCAGACCCTGAGATCCCTTCTGCCTTCAATAGCCTCCAAAGGACTCTCATTTATTCCATCTCACTTGGTGGGGACACAGACACCATTGCCACCATGGCTGGGGCCATTGCTGGTGCCTACTATGGGATGGATCAGGTGCCAGAGAGCTGGCAGCAAAGCTGTGAAGGCTACGAGGAGACAGACATCCTGGCCCAAAGCCTGCACCGTGTCTTCCAGAAGAGTTGATGAGGGCTACAGCTGTTGGGGCTCTGCCAGGTCCCCTGGGACCAACTACAGCTCCAATCAGAAACCCTGCGCTTCCTTGAGTGTGGCTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hana Hanzlikova et al.
Nature communications, 11(1), 3391-3391 (2020-07-09)
Neurodegeneration is a common hallmark of individuals with hereditary defects in DNA single-strand break repair; a process regulated by poly(ADP-ribose) metabolism. Recently, mutations in the ARH3 (ADPRHL2) hydrolase that removes ADP-ribose from proteins have been associated with neurodegenerative disease. Here