Kluczowe dokumenty
EHU062051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human JAZF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGACATTTTGAAAGGATGACAGTTCTGTTTGTTAGATGAGTAAACCTCTATATTCATAAGTTCTAAAATCCTTCATTATGAGGGATTCAAAGTATTTATAAAAACACTGCCCTCTAAAAATTTCCTCAGATCTGAAGTATGGTCTTGGTCCTGAATATACAGTGTTATCCTATGTTTAAAAGGGTGATCCAGACATGAGACGCAACTAGTTGGTGCATAAGAAGGCCCCACTTGGCTATTTCATATCTACCTACAATTGACCAAAAAAAATTTTTTAGGCCAGCAATTATTATTTAGCTTCGCTCTTTCTAGTGCAAGAAACTGCAGGCTGGATCAGTAGTTCAACAGCTAAACAGTCATAAAATAGTCATTGTGCATGTTAAATTTCTTTCAATGCTTTCAAAGATAAATTCCAATTTCTATTTACTTATTCATTGTGACAGTATTACTAAACAGGTAAGGATGGGAATATTTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongyong Fu et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 14, 90-100 (2018-12-26)
Several lines of evidence highlight the important application of human spermatogonial stem cells (SSCs) in translational medicine. The fate decisions of SSCs are mainly mediated by genetic and epigenetic factors. We have recently demonstrated that PAK1 regulates the proliferation, DNA synthesis
Katsutoshi Yuasa et al.
Experimental cell research, 336(2), 287-297 (2015-06-24)
Single-nucleotide polymorphisms associated with type 2 diabetes (T2D) have been identified in Jazf1, which is also involved in the oncogenesis of endometrial stromal tumors. To understand how Jazf1 variants confer a risk of tumorigenesis and T2D, we explored the functional