Kluczowe dokumenty
EHU061961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDK20
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCTGGTCAAGGAGAAGTGCAGAGAGTAAGGTGTCCTTATGTTGGAAACTCAAGTGGAAGGAAGATTTGGTTTGGTTTTATTCTCAGAGCCATTAAACACTAGTTCAGTATGTGAGATATAGATTCTAAAAACCTCAGGTGGCTCTGCCTTATGTCTGTTCCTCCTTCATTTCTCTCAAGGGAAATGGCTAAGGTGGCATTGTCTCATGGCTCTCGTTTTTGGGGTCATGGGGAGGGTAGCACCAGGCATAGCCACTTTTGCCCTGAGGGACTCCTGTGTACTTCACATCACTGAGCACTCATTTAGAAGTGAGGGAGACAGAAGTCTAGGCCCAGGGATGGCTCCAGTTGGGGATCCAGCAGGAGACCCTCTGCACATGAGGCTGGTTTACCAACATCTACTCCCTCAGGATGAGCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hai Feng et al.
Journal of hepatology, 62(5), 1100-1111 (2014-12-17)
Aberrant chromatin modification is a key feature of hepatocellular carcinoma (HCC), which is characterized by strong sexual dimorphism. Both enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) and cell cycle-related kinase (CCRK) contribute to hepatocarcinogenesis, yet whether the two oncogenic factors have
Zhuo Yu et al.
Gut, 63(11), 1793-1804 (2014-01-21)
Androgen receptor (AR) signalling contributes to male predominance in hepatocellular carcinoma (HCC), which is more pronounced in HBV-endemic areas. Cell cycle-related kinase (CCRK) is essential for AR-induced hepatocarcinogenesis but its molecular function in HBV-associated HCC remains obscure. To determine the