Kluczowe dokumenty
EHU061741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BECN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTGAGAGACTGGATCAGGAGGAAGCTCAGTATCAGAGAGAATACAGTGAATTTAAACGACAGCAGCTGGAGCTGGATGATGAGCTGAAGAGTGTTGAAAACCAGATGCGTTATGCCCAGACGCAGCTGGATAAGCTGAAGAAAACCAACGTCTTTAATGCAACCTTCCACATCTGGCACAGTGGACAGTTTGGCACAATCAATAACTTCAGGCTGGGTCGCCTGCCCAGTGTTCCCGTGGAATGGAATGAGATTAATGCTGCTTGGGGCCAGACTGTGTTGCTGCTCCATGCTCTGGCCAATAAGATGGGTCTGAAATTTCAGAGATACCGACTTGTTCCTTACGGAAACCATTCATATCTGGAGTCTCTGACAGACAAATCTAAGGAGCTGCCGTTATACTGTTCTGGGGGGTTGCGGTTTTTCTGGGACAACAAGTTTGACCATGCAATGGTGGCTTTCCTGGACTGTGTGCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingjing Wu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(2), 1190-1201 (2017-10-28)
Long-term peritoneal dialysis is accompanied by functional and histopathological alterations in the peritoneal membrane. In the long process of peritoneal dialysis, high-glucose peritoneal dialysis solution (HGPDS) will aggravate the peritoneal fibrosis, leading to decreased effectiveness of peritoneal dialysis and ultrafiltration
Guangmin Xi et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 1610-1616 (2016-11-09)
Multidrug resistance (MDR) is a major obstacle for successful chemotherapy treatment. Searching for effective MDR modulators and combining them with anticancer drug therapies has been a promising strategy against clinical MDR. In our previous study, we have found that DHA-E3
Wenkang Luan et al.
OncoTargets and therapy, 10, 4569-4577 (2017-10-27)
Autophagy is not only a survival response to growth-factor or nutrient deprivation but also an important mechanism for tumor-cell suicide, including melanoma.
Chunxian Zhou et al.
Oncotarget, 8(9), 14736-14747 (2017-01-20)
The current research studied the potential effect of autophagy on icaritin-induced anti-colorectal cancer (CRC) cell activity. Treatment of icaritin in both primary and established (HT-29) CRC cells induced feedback activation of autophagy, evidenced by p62 degradation, Beclin-1 and autophagy-related gene-5
Peiye Song et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 354-354 (2019-08-16)
Estrogen receptor β (ERβ) has been reported to play an anti-cancer role in breast cancer, but the regulatory mechanism by which ERβ exerts this effect is not clear. Claudin-6 (CLDN6), a tight junction protein, acts as a tumor suppressor gene