Kluczowe dokumenty
EHU061331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PBX1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGGGCAGGTTCAGACAACTCAGTGGAGCATTCAGATTACAGAGCCAAACTCTCACAGATCAGACAAATCTACCATACGGAGCTGGAGAAATACGAGCAGGCCTGCAACGAGTTCACCACCCACGTGATGAATCTCCTGCGAGAGCAAAGCCGGACCAGGCCCATCTCCCCAAAGGAGATTGAGCGGATGGTCAGCATCATCCACCGCAAGTTCAGCTCCATCCAGATGCAGCTCAAGCAGAGCACGTGCGAGGCGGTGATGATCCTGCGTTCCCGATTTCTGGATGCGCGGCGGAAGAGACGGAATTTCAACAAGCAAGCGACAGAAATCCTGAATGAATATTTCTATTCCCATCTCAGCAACCCTTACCCCAGTGAGGAAGCCAAAGAGGAGTTAGCCAAGAAGTGTGGCATCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changyu He et al.
Oncotarget, 8(29), 46818-46833 (2017-05-18)
Pre-B-cell leukemia homeobox 1 (PBX1) was originally identified as a proto-oncogene in human leukemia. Although this protein has been shown to contribute to cellular development and tumorigenesis, the role of PBX1 in gastric carcinoma (GC) remains unclear. In this study
Xin Wei et al.
Biochemical and biophysical research communications, 500(3), 650-657 (2018-04-22)
PBX1 was abnormally overexpressed and its intracellular localization was found to be frequently amplified in many types of cancer, including renal clear cell carcinoma. PBX1 displays oncogenic activity in several different types of cells, but little is known about how
Chiou-Hong Lin et al.
Scientific reports, 9(1), 4915-4915 (2019-03-22)
The PBX1 homeodomain transcription factor is converted by t(1;19) chromosomal translocations in acute leukemia into the chimeric E2A-PBX1 oncoprotein. Fusion with E2A confers potent transcriptional activation and constitutive nuclear localization, bypassing the need for dimerization with protein partners that normally
Yonggang Zhou et al.
Science translational medicine, 12(537) (2020-04-03)
Abundant decidual natural killer (dNK) cells at the maternal-fetal interface are important during early pregnancy. However, functional subsets of dNK cells remain poorly understood. We describe a CD49a+PBX homeobox 1 (PBX1)+ dNK cell subset that promotes fetal development in humans