Kluczowe dokumenty
EHU061041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SNAP23
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCACCATTCAGGAACACTTTATATAAATGAGTGGCTTTTTATTTCATATTATTAGTAGTATCATGGTTCCATTACAGGCCTATTAACATCATACATTGTCATTAGTCTTTGAAGAAAAAATATGTAAATATATATGTGTAACATGAGAATTTCTCTCTAAAGCAGGGCTTAAAATTTTTTGGAAAAGTTTGACAAAGCATACCACATGAATTCAGATTTACCTCAATGCTAAGAATTATGTTTAGTTAGGAAAAAGGAAAGTCATTTTGACCTCAGGTAGAAAAATAGATTGCTTTGAGTTTTATGTAGCTTTAGACTTTAAAAAGTTAGAATTTATTCTGTAACTAAAAATTATTTGAAAAAATTATGCCTCTGGTTTAATTATTGGTGATTACACACTCTTTCTCTTACCCTTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roxana Khazen et al.
Nature communications, 7, 10823-10823 (2016-03-05)
Human melanoma cells express various tumour antigens that are recognized by CD8(+) cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and elicit tumour-specific responses in vivo. However, natural and therapeutically enhanced CTL responses in melanoma patients are of limited efficacy. The mechanisms underlying CTL
Daiki Kinoshita et al.
Molecular biology of the cell, 30(9), 1085-1097 (2019-02-28)
Syntaxin 11 (stx11) is a soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) that is selectively expressed in immune cells; however, its precise role in macrophages is unclear. We showed that stx11 knockdown reduces the phagocytosis of Escherichia coli in interferon-γ-activated