Kluczowe dokumenty
EHU061011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRPC4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGCCCTTAATCCACGAGAATCATGGGACATGTGGCATCCCACTCTGGTGGCAGAGGCTTTATTTGCTATTGCAAACATCTTCAGTTCTCTGCGTCTGATCTCACTGTTTACTGCAAATTCTCACCTGGGACCTCTGCAAATATCTCTGGGAAGAATGCTCCTGGACATTTTGAAGTTTCTATTCATATACTGCCTTGTGTTGCTAGCATTTGCAAATGGCCTAAATCAATTGTACTTCTATTATGAAGAAACGAAAGGGTTAACCTGCAAAGGCATAAGATGTGAAAAGCAGAATAATGCATTTTCAACGTTATTTGAGACACTGCAGTCCCTGTTTTGGTCAATATTTGGGCTCATCAATTTATATGTGACCAATGTCAAAGCACAGCATGAATTTACTGAGTTTGTTGGTGCCACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Corena V Grant et al.
Breast cancer research and treatment, 177(2), 345-355 (2019-06-24)
Triple-negative breast cancers (TNBCs) represent a heterogeneous group of tumors. The lack of targeted therapies combined with the inherently aggressive nature of TNBCs results in a higher relapse rate and poorer overall survival. We evaluated the heterogeneity of TNBC cell
Wei-Chun Wei et al.
The Journal of physiology, 595(16), 5525-5544 (2017-06-20)
The proton sensing ovarian cancer G protein coupled receptor 1 (OGR1, aka GPR68) promotes expression of the canonical transient receptor potential channel subunit TRPC4 in normal and transformed cerebellar granule precursor (DAOY) cells. OGR1 and TRPC4 are prominently expressed in