Kluczowe dokumenty
EHU060921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCAACGTGTTCTGCTCACAAATGCTTTGTGCTGAATCCATTGTTTCTTATCTGAGTCAAAATTTTATAACCTGGGCTTGGGATCTGACAAAGGACTCCAACAGAGCAAGATTTCTCACTATGTGCAATAGACACTTTGGCAGTGTTGTGGCACAAACCATTCGGACTCAAAAAACGGATCAGTTTCCGCTTTTCCTGATTATTATGGGAAAGCGATCATCTAATGAAGTGTTGAATGTGATACAAGGGAACACAACAGTAGATGAGTTAATGATGAGACTCATGGCTGCAATGGAGATCTTCACAGCCCAACAACAGGAAGATATAAAGGACGAGGATGAACGTGAAGCCAGAGAAAATGTGAAGAGAGAGCAAGATGAGGCCTATCGCCTTTCACTTGAGGCTGACAGAGCAAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soonhwa Song et al.
Molecular and cellular biology, 36(7), 1136-1151 (2016-01-27)
This study is designed to examine the cellular functions of human Fas-associated factor 1 (FAF1) containing multiple ubiquitin-related domains. Microarray analyses revealed that interferon-stimulated genes related to the antiviral response are significantly increased in FAF1-knockdown HeLa cells. Silencing FAF1 enhanced
NLRP2 and FAF1 deficiency blocks early embryogenesis in the mouse.
Hui Peng et al.
Reproduction (Cambridge, England), 154(3), 145-151 (2017-06-21)
Pauline G Knox et al.
The Journal of cell biology, 192(3), 391-399 (2011-02-02)
CD40, a tumor necrosis factor (TNF) receptor family member, is widely recognized for its prominent role in the antitumor immune response. The immunostimulatory effects of CD40 ligation on malignant cells can be switched to apoptosis upon disruption of survival signals