Kluczowe dokumenty
EHU060831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRAF5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGTCAAGCCTCTGACAACTATTGAATTTGTAAGCTGCTATGCAAATGGGCATTTATATAAACTTGTGATGTTTCTTGTCAGAATTCTGAGTACTCTGTGAAGAACAGAAATGATCATATTCTTATGCATCTATCTGTATGGGTCTGAAGGTGTATATACAAACTGAGATGAGTCCTTATGACTCTTGATAAGCCTGAGTTTAACAACAACAAAAATGCCAAGTTGTCCTGAGCCCTTCTGCGTTGTTATGCCACTTCCCTACTGCTCATATGCACGCTGGCTCCCCTGGGCACGCAAGGATGAGTATGGGCCATGGGCCCCTGTAGAGCTGCTTACCTGGTGATGACCATGCACCTTACAATTTCTGAACAGTTAACCCTATAGAAGCATGCTTTATATGAGTGTCTTCTGGGAAGAGGAACCTTCTTAATCTCTTCTGTGGGATTTTCAAAATGCTAAAGACTCACACTGCAGCAATCATCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Willecke et al.
Journal of vascular research, 56(6), 308-319 (2019-08-23)
Tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factors (TRAFs) are cytoplasmic adaptor proteins of the TNF/interleukin (IL)-1/Toll-like receptor superfamily. Ligands of this family such as TNFα, CD40L, and IL-1β promote chronic inflammatory processes such as atherosclerosis and restenosis, the latter being a
Jun Shen et al.
International journal of medical sciences, 10(2), 156-163 (2013-01-19)
TRAF3 and TRAF5 share a common ancestral gene, and interact as essential components of signaling pathways in immunity. TRAF3 and TRAF5 are overexpressed in the colon of rat/mouse models with colitis. However, the expressions of TRAF3 and TRAF5 in patients