Kluczowe dokumenty
EHU060251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ORAI2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTGCTTGGCATCCTACTCTTCCTGGCCGAGGTGGTGCTGCTCTGCTGGATCAAGTTCCTCCCCGTGGATGCCCGGCGCCAGCCTGGCCCCCCACCTGGCCCTGGGAGTCACACGGGCTGGCAGGCCGCCCTGGTGTCCACCATCATCATGGTGCCCGTGGGCCTCATCTTCGTGGTCTTCACCATCCACTTCTACCGCTCCCTGGTGCGCCACAAAACGGAGCGCCACAACCGCGAGATCGAGGAGCTCCACAAGCTCAAGGTCCAGCTGGACGGGCATGAGCGCAGCCTGCAGGTCTTGTGAGGGGCCGAGGGCCGGGGCTGGGAGCGGCCCTGTGCCCGGGAGTCCGCAGAGGCGGGGATTTGTCAGATGCAGACATTTTGCAAGGCTGCCGGGTAGTTCAAGACCAAAGTTTTCCTCTTGTCTTAATACCATAAGGACTGGATGACTTCTCCTGAGATAGAACCGTTTGGTTCAATGAGGGAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin Vaeth et al.
Nature communications, 8, 14714-14714 (2017-03-16)
Store-operated Ca
Jingsheng Xia et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3443-3461 (2014-05-27)
Store-operated calcium channels (SOCs) are calcium-selective cation channels that mediate calcium entry in many different cell types. Store-operated calcium entry (SOCE) is involved in various cellular functions. Increasing evidence suggests that impairment of SOCE is responsible for numerous disorders. A