Kluczowe dokumenty
EHU059671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ELF4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTGGACGACGTTCACAATGGCATCATAACAGACGGGACCTTGTGCATGACGCAGGATCAGATCCTGGAAGGCAGTTTTTTGCTGACAGATGACAATGAGGCCACCTCGCACACCATGTCAACCGCGGAAGTCTTACTCAATATGGAGTCTCCCAGCGATATCCTGGATGAGAAGCAGATCTTCAGTACCTCCGAAATGCTTCCAGACTCGGACCCTGCACCAGCTGTCACTCTGCCCAACTACCTGTTTCCTGCCTCTGAGCCCGATGCCCTGAACAGGGCGGGTGACACTAGTGACCAGGAGGGGCATTCTCTGGAGGAGAAGGCCTCCAGAGAGGAAAGTGCCAAGAAGACTGGGAAATCAAAGAAGAGAATCCGGAAGACCAAGGGCAACCGAAGTACCTCACCTGTCACTGACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeanne L Theis et al.
eLife, 9 (2020-10-03)
Congenital heart diseases (CHDs), including hypoplastic left heart syndrome (HLHS), are genetically complex and poorly understood. Here, a multidisciplinary platform was established to functionally evaluate novel CHD gene candidates, based on whole-genome and iPSC RNA sequencing of a HLHS family-trio.