Kluczowe dokumenty
EHU058661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ROBO2
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCCTCCAGATCACCAGAATGGAATTATCCAAGAATACAAGATCTGGTGTCTAGGAAATGAAACGCGATTCCATATCAACAAAACTGTGGATGCAGCCATTCGGTCCGTAATAATTGGTGGATTATTCCCAGGTATTCAATACCGGGTAGAGGTTGCAGCTAGTACCAGTGCAGGGGTTGGAGTAAAGAGTGAGCCACAGCCAATAATAATCGGGAGACGCAATGAAGTTGTCATTACTGAAAACAATAACAGCATAACTGAGCAAATCACTGATGTGGTGAAGCAACCAGCCTTTATAGCTGGTATTGGTGGTGCCTGCTGGGTAATTCTGATGGGTTTTAGCATATGGTTGTATTGGCGAAGAAAGAAGAGGAAGGGACTCAGTAATTATGCTGTTACGTTTCAAAGAGGAGATGGAGGACTAATGAGCAATGGAAGCCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tian-Ping Chen et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 27(1), 21-21 (2021-03-05)
Studies have found that circular RNAs (circRNAs) play key roles in cardiovascular diseases. However, the function of circROBO2 in acute myocardial infarction (AMI) is unclear. This study aimed to investigate the pathogenesis of circROBO2 in AMI. qRT-PCR and Western blot
Zhiping Zeng et al.
Life sciences, 203, 39-47 (2018-04-17)
Slit/Robo signaling was originally identified as a repulsive guidance cue in regulating axon branching and neuronal migration. Hepatic stellate cells (HSCs) are the key fibrogenic cells in the liver, which are migratory when activated, and express neural crest markers. The
Gael Genet et al.
Nature communications, 10(1), 2350-2350 (2019-05-30)
Endothelial cell migration, proliferation and survival are triggered by VEGF-A activation of VEGFR2. However, how these cell behaviors are regulated individually is still unknown. Here we identify Endophilin-A2 (ENDOA2), a BAR-domain protein that orchestrates CLATHRIN-independent internalization, as a critical mediator
Feng Zhang et al.
Nature communications, 7, 13517-13517 (2016-11-25)
Vascular permeability and neovascularization are implicated in many diseases including retinopathies and diabetic wound healing. Robo4 is an endothelial-specific transmembrane receptor that stabilizes the vasculature, as shown in Robo4