Kluczowe dokumenty
EHU055731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ITGA5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCTCTCAACTTCTCCTTGGACCCCCAAGCCCCAGTGGACAGCCACGGCCTCAGGCCAGCCCTACATTATCAGAGCAAGAGCCGGATAGAGGACAAGGCTCAGATCTTGCTGGACTGTGGAGAAGACAACATCTGTGTGCCTGACCTGCAGCTGGAAGTGTTTGGGGAGCAGAACCATGTGTACCTGGGTGACAAGAATGCCCTGAACCTCACTTTCCATGCCCAGAATGTGGGTGAGGGTGGCGCCTATGAGGCTGAGCTTCGGGTCACCGCCCCTCCAGAGGCTGAGTACTCAGGACTCGTCAGACACCCAGGGAACTTCTCCAGCCTGAGCTGTGACTACTTTGCCGTGAACCAGAGCCGCCTGCTGGTGTGTGACCTGGGCAACCCCATGAAGGCAGGAGCCAGTCTGTGGGGTGGCCTTCGGTTTACAGTCCCTCATCTCCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oded Komemi et al.
International journal of cancer, 144(7), 1633-1644 (2018-09-09)
The extracellular matrix (ECM) affects cancer cell characteristics. Inability of normal epithelial cells to attach to the ECM induces apoptosis (anoikis). Cancer cells are often anoikis resistant, a prerequisite for their metastatic spread. Previously we demonstrated that the placenta manipulates
Carola Parolin et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2630-2630 (2018-11-22)
Lactobacilli play a crucial role in maintaining the ecological equilibrium of the vaginal niche, preventing the colonization of exogenous microorganisms. Although many studies have discussed the mechanisms displayed by lactobacilli in counteracting several urogenital pathogens, a few data are available
Hao Liu et al.
Therapeutic advances in chronic disease, 11, 2040622320912661-2040622320912661 (2020-04-29)
D-mannose exhibits strong anti-inflammatory properties, but whether it has beneficial effects on preventing and treating osteoporosis remains unknown. Female, 12-month-old senile C57BL6/J mice (s-Man group) and 8-week-old ovariectomized C57BL6/J mice (OVX-Man group) were treated with D-mannose in drinking water for