Kluczowe dokumenty
EHU053361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADORA2B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATGAAAGCTGCTGCCTTGTGAAGTGTCTCTTTGAGAATGTGGTCCCCATGAGCTACATGGTATATTTCAATTTCTTTGGGTGTGTTCTGCCCCCACTGCTTATAATGCTGGTGATCTACATTAAGATCTTCCTGGTGGCCTGCAGGCAGCTTCAGCGCACTGAGCTGATGGACCACTCGAGGACCACCCTCCAGCGGGAGATCCATGCAGCCAAGTCACTGGCCATGATTGTGGGGATTTTTGCCCTGTGCTGGTTACCTGTGCATGCTGTTAACTGTGTCACTCTTTTCCAGCCAGCTCAGGGTAAAAATAAGCCCAAGTGGGCAATGAATATGGCCATTCTTCTGTCACATGCCAATTCAGTTGTCAATCCCATTGTCTATGCTTACCGGAACCGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alisha Wehdnesday Bernardo Reyes et al.
Veterinary microbiology, 242, 108586-108586 (2020-03-04)
Brucella as a stealthy intracellular pathogen avoids activation of innate immune response. Here we investigated the contribution of an adenosine receptor, Adora2b, during Brucella infection in professional phagocyte RAW 264.7 cells and in a murine model. Adora2b-deficient cells showed attenuated
Max Wilkat et al.
International journal of cancer, 147(1), 202-217 (2019-12-18)
Adenosine is a signaling molecule that exerts dual effects on tumor growth: while it inhibits immune cell function and thereby prevents surveillance by the immune system, it influences tumorigenesis directly via activation of adenosine receptors on tumor cells at the
J S Long et al.
Oncogene, 34(40), 5152-5162 (2015-02-11)
Tumour cells often acquire the ability to escape cell death, a key event leading to the development of cancer. In almost half of all human cancers, the capability to induce cell death is reduced by the mutation and inactivation of