Kluczowe dokumenty
EHU052611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD99
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGATTGTCGGCAGAAACAGCCCAGGCGTTGGCAGCAGGGTTAGAACAGCTGCCTGAGGCTCCTCCCTGAAGGACACCTGCCTGAGAGCAGAGATGGAGGCCTTCTGTTCACGGCGGATTCTTTGTTTTAATCTTGCGATGTGCTTTGCTTGTTGCTGGGCGGATGATGTTTACTAACGATGAATTTTACATCCAAAGGGGGATAGGCACTTGGACCCCCATTCTCCAAGGCCCGGGGGGGCGGTTTCCCATGGGATGTGAAAGGCTGGCCATTATTAAGTCCCTGTAACTCAAATGTCAACCCCACCGAGGCACCCCCCCGTCCCCCAGAATCTTGGCTGTTTACAAATCACGTGTCCATCGAGCACGTCTGAAACCCCTGGTAGCCCCGACTTCTTTTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lais C Cardoso et al.
International journal of molecular sciences, 20(5) (2019-03-09)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive type of brain tumor, with an overall survival of 17 months under the current standard of care therapy. CD99, an over-expressed transmembrane protein in several malignancies, has been considered a potential target for immunotherapy.
Tillmann Bedau et al.
Oncotarget, 8(33), 54873-54888 (2017-09-15)
Transendothelial cell migration (TEM) is crucial for inflammation and metastasis. The adhesion molecule CD99 was shown to be important for correct immune cell extravasation and is highly expressed on certain cancer cells. Recently, we demonstrated that ectodomain shedding of CD99
Jianfa Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 518(4), 698-705 (2019-09-02)
Cisplatin resistance is a vital obstacle for the prognosis of ovarian cancer. However, the mechanism of cisplatin resistance is still unknown. This research was performed to explore the role of Nrf2 (nuclear factor, erythroid 2 like 2) and CD99 (CD99