Kluczowe dokumenty
EHU052551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human THBS2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGCTGGGTCTATTTGTCTTCTCTCAAGAAATGGTCTATTTCTCAGACCTCAAGTACGAATGCAGAGATATTTAAACAAGATTTGCTGCATTTCCGGCAATGCCCTGTGCATGCCATGGTCCCTAGACACCTCAGTTCATTGTGGTCCTTGTGGCTTCTCTCTCTAGCAGCACCTCCTGTCCCTTGACCTTAACTCTGATGGTTCTTCACCTCCTGCCAGCAACCCCAAACCCAAGTGCCTTCAGAGGATAAATATCAATGGAACTCAGAGATGAACATCTAACCCACTAGAGGAAACCAGTTTGGTGATATATGAGACTTTATGTGGAGTGAAAATTGGGCATGCCATTACATTGCTTTTTCTTGTTTGTTTAAAAAGAATGACGTTTACATATAAAATGTAATTACTTATTGTATTTATGTGTATATGGAGTTGAAGGGAATACTGTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyungha Shin et al.
World journal of stem cells, 11(12), 1115-1129 (2019-12-27)
Osteoarthritis (OA), a chronic age-related disease characterized by the slowly progressive destruction of articular cartilage, is one of the leading causes of disability. As a new strategy for treatment of OA, mesenchymal stem cells (MSCs) have the potential for articular
Q-H Liu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 22(19), 6230-6238 (2018-10-20)
Thrombospondin 2 (THBS2) expression and its prognostic value have been documented in several types of cancer. Nevertheless, the potential role and clinical significance of THBS2 in uveal melanoma (UM) have never been reported. Thus, in our study, we aimed to
Yingqin Ye et al.
Placenta, 103, 156-163 (2020-11-01)
Circ-AK2 has been found to be differentially expressed in PE placenta tissues, however, the role and the underlying molecular mechanisms of circ-AK2 in PE remain poorly known. The expression of circ-AK2, miR-454-3p, and THBS2 mRNA was detected using quantitative real-time