Kluczowe dokumenty
EHU052411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HHEX
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATTCTCCAACGACCAGACCATCGAGCTGGAGAAGAAATTCGAGACGCAGAAATATCTCTCTCCGCCCGAGAGGAAGCGTCTGGCCAAGATGCTGCAGCTCAGCGAGAGACAGGTCAAAACCTGGTTTCAGAATCGACGCGCTAAATGGAGGAGACTAAAACAGGAGAACCCTCAAAGCAATAAAAAAGAAGAACTGGAAAGTTTGGACAGTTCCTGTGATCAGAGGCAAGATTTGCCCAGTGAACAGAATAAAGGTGCTTCTTTGGATAGCTCTCAATGTTCGCCCTCCCCTGCCTCCCAGGAAGACCTTGAATCAGAGATTTCAGAGGATTCTGATCAGGAAGTGGACATTGAGGGCGATAAAAGCTATTTTAATGCTGGATGATGACCACTGGCATTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R M Kershaw et al.
Oncogenesis, 6(6), e346-e346 (2017-06-13)
Breast tumours progress from hyperplasia to ductal carcinoma in situ (DCIS) and invasive breast carcinoma (IBC). PRH/HHEX (proline-rich homeodomain/haematopoietically expressed homeobox) is a transcription factor that displays both tumour suppressor and oncogenic activity in different disease contexts; however, the role
Eudmar Marcolino et al.
Oncogenesis, 9(2), 10-10 (2020-02-06)
Cancer cells go through a process known as epithelial-mesenchymal transition (EMT) during which they acquire the ability to migrate and invade extracellular matrix. Some cells also acquire the ability to move across a layer of endothelial cells to enter and
Philip Kitchen et al.
Cancer research, 80(4), 757-770 (2019-12-18)
Aberrant Notch and Wnt signaling are known drivers of cholangiocarcinoma (CCA), but the underlying factors that initiate and maintain these pathways are not known. Here, we show that the proline-rich homeodomain protein/hematopoietically expressed homeobox (PRH/HHEX) transcription factor forms a positive