Kluczowe dokumenty
EHU052271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CDH6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTTGGGGCCTTTCAAAGATTCAGCCACGGTTAGAATTGTGGTGGAGGATGTAGATGAGCCACCTGTCTTCAGCAAACTGGCCTACATCTTACAAATAAGAGAAGATGCTCAGATAAACACCACAATAGGCTCCGTCACAGCCCAAGATCCAGATGCTGCCAGGAATCCTGTCAAGTACTCTGTAGATCGACACACAGATATGGACAGAATATTCAACATTGATTCTGGAAATGGTTCGATTTTTACATCGAAACTTCTTGACCGAGAAACACTGCTATGGCACAACATTACAGTGATAGCAACAGAGATCAATAATCCAAAGCAAAGTAGTCGAGTACCTCTATATATTAAAGTTCTAGATGTCAATGACAACGCCCCAGAATTTGCTGAGTTCTATGAAACTTTTGTCTGTGAAAAAGCAAAGGCAGATCAGTTGATTCAGACCCTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quanbo Ji et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(5), 1299-1312 (2018-04-10)
Cadherin-6 (CDH6) is aberrantly expressed in cancer and closely associated with tumor progression. However, the functions of CDH6 in human osteosarcoma and the molecular mechanisms underlying CDH6 in osteosarcoma oncogenesis remain poorly understood. In this work, we assessed the role