Kluczowe dokumenty
EHU052071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HOXB7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGAAGCAGAGGAGGAAGAGGAAGAGTGAGGGATGGAGAAAGGGCAGAGGAAGAGACATGAGAAAGGGAGAGGAAGAGAAGCCCAGCTCTGGGAACTGAATCAGGAAACTCAAATCGAATAGGGAAGTAAAAAAACAAAACAAAAAACAAAAAAAACAAAAAAAAAACCCTATTTAAATGAAAGGAGTTTAAAAACATTTTTTAAGGAGGGAGAAAGGAGAAATTTTGGTTTTTCAACACTGAAAAAATACTACCTATAGGAAAGTCTGTCAGGTTTGGTTTTTTTGTACAATATGAAAAGGATATTATCTACCTGTTCTGTAGCTTTCTGGAATTTACCTCCCCTTTTCTATGTTGCTATTGTAAGGTCTTTGTAAAATCTTGCAGTTTTGTAAGCCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Min Wang et al.
Oncotarget, 8(29), 47121-47135 (2017-04-30)
The homeobox-containing gene HOXB7 plays an important role in the pathogenesis and progression of many cancers, yet its role in hepatocellular carcinoma (HCC) remains unclear. This study comprehensively analyzed the expression and clinical significance of HOXB7 in HCC and explored
Longfei Dai et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 99(6), 736-748 (2019-01-22)
Homeobox B7 (HOXB7) protein is reported to be aberrantly expressed in a variety of cancers and to play an important role in multiple cellular processes. However, the specific mechanism by which HOXB7 promotes the malignant progression of intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC)