Kluczowe dokumenty
EHU051611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HABP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGGATGGTCACTGTGCTCTAGAATCCAAATACGTGAAGACTGTGTGCTTGCCTGATGGGTCCTTTCCCTCTGGGAGTGAGTGCCACATCTCTGGCTGGGGTGTTACAGAAACAGGAAAAGGGTCCCGCCAGCTCCTGGATGCCAAAGTCAAGCTGATTGCCAACACTTTGTGCAACTCCCGCCAACTCTATGACCACATGATTGATGACAGTATGATCTGTGCAGGAAATCTTCAGAAACCTGGGCAAGACACCTGCCAGGGTGACTCTGGAGGCCCCCTGACCTGTGAGAAGGACGGCACCTACTACGTCTATGGGATAGTGAGCTGGGGCCTGGAGTGTGGGAAGAGGCCAGGGGTCTACACCCAAGTTACCAAATTCCTGAATTGGATCAAAGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sudheer Kumar Gara et al.
The New England journal of medicine, 373(5), 448-455 (2015-07-30)
Familial nonmedullary thyroid cancer accounts for 3 to 9% of all cases of thyroid cancer, but the susceptibility genes are not known. Here, we report a germline variant of HABP2 in seven affected members of a kindred with familial nonmedullary
Tamara Mirzapoiazova et al.
Frontiers in oncology, 5, 164-164 (2015-08-11)
Lung cancer is a devastating disease with limited treatment options. Many lung cancers have changes in their microenvironment including upregulation of the extracellular matrix glycosaminoglycan, hyaluronan (HA), which we have previously demonstrated can regulate the activity of the extracellular serine