Kluczowe dokumenty
EHU051601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SMAD1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACAATCGTGTGGGTGAAGCGTTCCATGCCTCCTCCACAAGTGTGTTGGTGGATGGTTTCACTGATCCTTCCAACAATAAGAACCGTTTCTGCCTTGGGCTGCTCTCCAATGTTAACCGGAATTCCACTATTGAAAACACCAGGCGGCATATTGGAAAAGGAGTTCATCTTTATTATGTTGGAGGGGAGGTGTATGCCGAATGCCTTAGTGACAGTAGCATCTTTGTGCAAAGTCGGAACTGCAACTACCATCATGGATTTCATCCTACTACTGTTTGCAAGATCCCTAGTGGGTGTAGTCTGAAAATTTTTAACAACCAAGAATTTGCTCAGTTATTGGCACAGTCTGTGAACCATGGATTTGAGACAGTCTATGAGCTTACAAAAATGTGTACTATACGTATGAGCTTTGTGAAGGGCTGGGGAGCAGAATACCACCGCCAGGATGTTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Ram Kim et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(12), 9475-9486 (2015-07-01)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) have been involved in metastatic progression and tumorigenesis of many cancer types. However, it remains unclear how BMP-2 contributes to the initiation and development of these cancers. Here, we investigated the role of BMP-2 in colon
Dawid Wnuk et al.
Scientific reports, 10(1), 16492-16492 (2020-10-07)
Airway remodelling with subepithelial fibrosis, which abolishes the physiological functions of the bronchial wall, is a major issue in bronchial asthma. Human bronchial fibroblasts (HBFs) derived from patients diagnosed with asthma display in vitro predestination towards TGF-β1-induced fibroblast-to-myofibroblast transition (FMT)
X Su et al.
Cell death & disease, 6, e1851-e1851 (2015-08-08)
MicroRNAs (miRNAs) emerge as important regulators of stem cell lineage commitment and bone development. MiRNA-26a (miR-26a) is one of the important miRNAs regulating osteogenic differentiation of both bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) and adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADSCs).