Kluczowe dokumenty
EHU051521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPRD1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCTGGCAAGAACGAAGTGTGTATGGCGGCGAGTTCATACAGCAGCTGAAGCTGTCTATGGAGGACTCCAAGAGCCCTCCCCCCAAAGCAACAGAAGAGAAGAAATCTCTGAAACGAACTTTTCAGCAAATTCAGGAGGAGGAGGATGACGACTACCCTGGCAGCTACTCTCCTCAGGATCCTTCTGCAGGACCCCTCTTGACTGAGGAACTAATCAAAGCTTTGCAGGATCTGGAAAATGCCGCATCAGGGGATGCTACTGTCCGACAGAAAATTGCTTCTCTGCCCCAGGAAGTGCAAGATGTTTCTCTATTGGAAAAAATAACAGACAAAGAGGCAGCTGAACGTCTTTCAAAAACAGTAGATGAAGCATGTCTGTTACTAGCAGAATATAACGGGCGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaoguang She et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(10), 6596-6605 (2014-11-18)
Retroperitoneal leiomyosarcomas (LMSs) are rare gynecological malignancies that display poor prognosis and high mortality. Cell cycle-related and expression-elevated protein in tumor (CREPT) is an oncogene that is involved in the regulation of many cell cycle-related proteins. However, its distribution and