Kluczowe dokumenty
EHU051441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NOV
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAGGGCAAATAGTCAAGAAGCCAGTGATGGTCATTGGGACCTGCACCTGTCACACCAACTGTCCTAAGAACAATGAGGCCTTCCTCCAGGAGCTGGAGCTGAAGACTACCAGAGGGAAAATGTAACCTGTCACTCAAGAAGCACACCTACAGAGCACCTGTAGCTGCTGCGCCACCCACCATCAAAGGAATATAAGAAAAGTAATGAAGAATCACGATTTCATCCTTGAATCCTATGTATTTTCCTAATGTGATCATATGAGGACCTTTATATCTGTCTTTTATTTAACAAAAAATGTAATTAACTGTAAACTTGGAATCAAGGTAAGCTCAGGATATGGCTTAGGAATGACTTACTTTCCTGTGGTTTTATTACAAATGCAAATTTCTATAAATTTAAGAAAACAAGTATATAATTTACTTTGTAGACTGTTTCACATTGCACTCATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Po-Chun Chen et al.
Oncotarget, 8(43), 74506-74518 (2017-11-02)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) has received considerable attention as a conceptual paradigm for explaining metastatic behavior during cancer progression. NOV/CCN3 is a matrix-associated protein involved in many cellular functions. Previous studies have shown that CCN3 expression is upregulated in prostate cancer
Jason R Dobson et al.
Cancer cell international, 14, 73-73 (2014-08-15)
For treatment and prevention of metastatic disease, one of the premier challenges is the identification of pathways and proteins to target for clinical intervention. Micro RNAs (miRNAs) are short, non-coding RNAs, which regulate cellular activities by either mRNA degradation or