Kluczowe dokumenty
EHU051351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UTRN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCCGTTGGACTGAAGAACGCTGGAATAGGTTACAAGAAATCAATATATTGTGGCAGGAATTATTGGAAGAACAGTGCTTGTTGAAAGCTTGGTTAACCGAAAAAGAAGAGGCTTTAAATAAAGTCCAGACAAGCAACTTCAAAGACCAAAAGGAACTAAGTGTCAGTGTTCGACGTCTGGCTATTTTGAAGGAAGACATGGAAATGAAGCGTCAAACATTGGATCAGCTGAGTGAGATTGGCCAGGATGTGGGACAATTACTTGATAATTCCAAGGCATCTAAGAAGATCAACAGTGACTCAGAGGAACTGACTCAAAGATGGGATTCTTTGGTTCAGAGACTAGAAGATTCCTCCAACCAGGTGACTCAGGCTGTAGCAAAGCTGGGGATGTCTCAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guobing Li et al.
Oncotarget, 6(3), 1834-1849 (2015-01-18)
Cofilin is a member of the actin-depolymerizing factor (ADF) family protein, which plays an essential role in regulation of the mitochondrial apoptosis. It remains unclear how cofilin regulates the mitochondrial apoptosis. Here, we report for the first time that natural