Kluczowe dokumenty
EHU050671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HEMGN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATCCAGCAGAACCAGAGGAATACAATGAAACAGATCAAGGAATAGCTGAGACAGAAGGCCTTTTTCCTAAAATACAAGAAATAGCTGAGCCTAAAGACCTTTCTACAAAAACACACCAAGAATCAGCTGAACCTAAATACCTTCCTCATAAAACATGTAACGAAATTATTGTGCCTAAAGCCCCCTCTCATAAAACAATCCAAGAAACACCTCATTCTGAAGACTATTCAATTGAAATAAACCAAGAAACTCCTGGGTCTGAAAAATATTCACCTGAAACGTATCAAGAAATACCTGGGCTTGAAGAATATTCACCTGAAATATACCAAGAAACATCCCAGCTTGAAGAATATTCACCTGAAATATACCAAGAAACACCGGGGCCTGAAGACCTCTCTACTGAGACATATAAAAATAAGGATGTGCCTAAAGAATGCTTTCCAGAACCACACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zongyu Li et al.
Life sciences, 264, 118622-118622 (2020-11-19)
In the present study, we aimed to uncover the potential functions of circular RNA (circRNA) pleckstrin and Sec7 domain containing 3 (circ_PSD3) in papillary thyroid carcinoma (PTC) development. The abundance of circ_PSD3, PSD3 messenger RNA (mRNA), microRNA-637 (miR-637) and hemogen
Wei-Wei Zheng et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2278-2289 (2014-04-18)
Erythroid differentiation-associated gene (EDAG) has been considered to be a transcriptional regulator that controls hematopoietic cell differentiation, proliferation, and apoptosis. The role of EDAG in erythroid differentiation of primary erythroid progenitor cells and in vivo remains unknown. In this study