Kluczowe dokumenty
EHU050111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PBK
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGACCCTGAGGCTTGTTACATTGGCACAGAGCCATGGAAACCCAAAGAAGCTGTGGAGGAGAATGGTGTTATTACTGACAAGGCAGACATATTTGCCTTTGGCCTTACTTTGTGGGAAATGATGACTTTATCGATTCCACACATTAATCTTTCAAATGATGATGATGATGAAGATAAAACTTTTGATGAAAGTGATTTTGATGATGAAGCATACTATGCAGCGTTGGGAACTAGGCCACCTATTAATATGGAAGAACTGGATGAATCATACCAGAAAGTAATTGAACTCTTCTCTGTATGCACTAATGAAGACCCTAAAGATCGTCCTTCTGCTGCACACATTGTTGAAGCTCTGGAAACAGATGTCTAGTGATCATCTCAGCTGAAGTGTGGCTTGCGTAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Herrero-Martín et al.
British journal of cancer, 101(1), 80-90 (2009-06-06)
Ewing sarcoma is a paradigm of solid tumour -bearing chromosomal translocations resulting in fusion proteins that act as deregulated transcription factors. Ewing sarcoma translocations fuse the EWS gene with an ETS transcription factor, mainly FLI1. Most of the EWS-FLI1 target
Jia-Hong Chen et al.
International journal of biological macromolecules, 81, 615-623 (2015-09-01)
Roles and mechanisms of cell cycle-specific transcription factor E2F1 on prostate cancer (PCa) have not been fully elucidated. To address this problem, we here identified PDZ-binding kinase (PBK) as a direct target for E2F1 through bioinformatics binding site prediction, combined
Young-Ju Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 522(1), 270-277 (2019-11-24)
TOPK has been suggested to contribute to invasion of lung, prostate, gastric, pancreatic or breast cancer cells. However, how TOPK mediates TGF-β1/Smad signaling leading to epithelial-mesenchymal transition (EMT) and invasion of breast cancer cells remains unknown. Here we report that
Young-Ju Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 530(1), 122-129 (2020-08-24)
TGF-β1 is known to induce epithelial-mesenchymal transition (EMT), which is a prerequisite for cancer cell invasion. Here we reveal that TOPK upregulates EMT and invasion of human breast cancer MDA-MB-231 or Hs578T cells via NF-κB-dependent Snail/Slug in TGF-β1 signaling. Endogenous
Seth Stauffer et al.
Cellular signalling, 39, 74-83 (2017-08-07)
PDZ-binding kinase (PBK) plays a major role in proliferation and in safeguarding mitotic fidelity in cancer cells. Frequently upregulated in many cancers, PBK drives tumorigenesis and metastasis. PBK has been shown to be phosphorylated in mitosis by cyclin-dependent kinase 1