Kluczowe dokumenty
EHU049751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FEM1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTGATAAAATGGCGTGCTGCTATAGTAGTGAATGGCCATGGGATGACGCCATTGAAAGTAGCTGCCGAAAGCTGTAAAGCTGATGTCGTAGAACTGTTACTCTCTCATGCTGATTGCGACCGAAGAAGTCGGATTGAAGCTTTGGAACTCTTGGGTGCCTCCTTTGCAAATGACCGTGAGAACTATGACATCATAAAGACATACCACTATCTATATTTAGCCATGTTAGAGAGGTTCCAAGATGGTGATAACATTCTCGAAAAAGAGGTTCTTCCACCAATCCATGCTTATGGGAATAGAACTGAATGTAGAAATCCTCAGGAACTGGAGTCCATTCGGCAAGACAGAGATGCTCTTCATATGGAAGGCCTTATAGTTCGGGAACGGATTTTAGGTGCTGACAATATTGATGTTTCTCATCCCATCATTTACAGAGGAGCTGTTTATGCGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John F Dankert et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(6), 556-564 (2017-01-25)
FEM1A, FEM1B, and FEM1C are evolutionarily-conserved VHL-box proteins, the substrate recognition subunits of CUL2-RING E3 ubiquitin ligase complexes. Here, we report that FEM1 proteins are ancient regulators of Stem-Loop Binding Protein (SLBP), a conserved protein that interacts with the stem
Keiichi Tamai et al.
Scientific reports, 10(1), 21592-21592 (2020-12-11)
Cancer stem cells (CSCs) define a subpopulation of cancer cells that are resistant to therapy. However, little is known of how CSC characteristics are regulated. We previously showed that dormant cancer stem cells are enriched with a CD274low fraction of