Kluczowe dokumenty
EHU049611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human YKT6
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTCCAGAGATCCAGCGTTCAGGAATTCATGACCTTCACGAGTCAACTGATTGTGGAGCGCTCATCGAAAGGCACTAGAGCTTCTGTCAAAGAACAAGACTATCTGTGCCACGTCTACGTCCGGAATGATAGTCTTGCAGGTGTGGTCATTGCTGACAATGAATACCCATCCCGGGTGGCCTTTACCTTGCTGGAGAAGGTACTAGATGAATTCTCCAAGCAAGTCGACAGGATAGACTGGCCAGTAGGATCCCCTGCTACAATCCATTACCCAGCCCTGGATGGTCACCTCAGTAGATACCAGAACCCACGAGAAGCTGATCCCATGACTAAAGTGCAGGCCGAACTAGATGAGACCAAAATCATTCTGCACAACACCATGGAGTCTCTGTTAGAGCGAGGTGAGAAGCTAGATGACTTGGTGTCCAAATCCGAGGTGCTGGGAACACAGTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saet Byeol Lee et al.
Cancers, 13(5) (2021-04-04)
Cigarette smoke (CS) affects the expression of microRNAs (miRNAs), which are important regulators of gene expression by inducing DNA methylation. However, the effects of smoking on miRNA expression have not been fully elucidated in smoking-related lung carcinogenesis. Therefore, in this