Kluczowe dokumenty
EHU049411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human COPS2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGAGTGCAGTCACAAGAAATTATTCTGAAAAATCCATTAATTCTATTCTTGATTATATCTCTACTTCTAAACAGATGGATTTACTGCAGGAATTCTATGAAACAACACTGGAAGCTTTGAAAGATGCTAAGAATGATAGACTGTGGTTTAAGACAAACACAAAGCTTGGAAAATTATATTTAGAACGAGAGGAATATGGAAAGCTTCAAAAAATTTTACGCCAGTTACATCAGTCGTGCCAGACTGATGATGGAGAAGATGATCTGAAAAAAGGTACACAGTTATTAGAAATATATGCTTTGGAAATTCAAATGTACACAGCACAGAAAAATAACAAAAAACTTAAAGCACTCTATGAACAGTCACTTCACATCAAGTCTGCCATCCCTCATCCACTGATT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christiano R R Alves et al.
Molecular metabolism, 39, 101012-101012 (2020-05-15)
We tested the hypothesis that exercise training would attenuate metabolic impairment in a model of severe cancer cachexia. We used multiple in vivo and in vitro methods to explore the mechanisms underlying the beneficial effects induced by exercise training in