Kluczowe dokumenty
EHU049401
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UCHL5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACTTGCAGAGGAGGAACCCATGGATACAGATCAAGGTAATAGTATGTTAAGTGCTATTCAGTCAGAAGTTGCCAAAAATCAGATGCTTATTGAAGAAGAAGTACAGAAATTAAAAAGATACAAGATTGAGAATATCAGAAGGAAGCATAATTATCTGCCTTTCATTATGGAATTGTTAAAGACTTTAGCAGAACACCAGCAGTTAATACCACTAGTAGAAAAGGCAAAAGAAAAACAGAACGCAAAGAAAGCTCAGGAAACCAAATGAAGATGTTTTCAGATATGTACACATTTCTGCTTCTGCACATATTTTCATGGAAACCATTATGTATAAAGAACTTAGAGCAACATCCTAATTGGCTCAGTGCACGTTTGGCAATAGTGCCAGCCTGTCTTGTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wonhee Han et al.
Scientific reports, 7, 42590-42590 (2017-02-16)
The Tcf/Lef family of transcription factors mediates the Wnt/β-catenin pathway that is involved in a wide range of biological processes, including vertebrate embryogenesis and diverse pathogenesis. Post-translational modifications, including phosphorylation, sumoylation and acetylation, are known to be important for the
Jieru Zhang et al.
Journal of Cancer, 11(22), 6675-6685 (2020-10-14)
Lung cancer is one of the most common malignant tumors in the world, with a high rate of malignancy and mortality. Seeking new biomarkers and potential drug targets is urgent for effective treatment of the disease. Deubiquitinase UCHL5/UCH37, as an
Susu Guo et al.
Cell death & disease, 12(1), 42-42 (2021-01-09)
The regulation of homeostasis in the Ubiquitin (Ub) proteasome system (UPS) is likely to be important for the development of liver cancer. Tribbles homolog 2 (TRIB2) is known to affect Ub E3 ligases (E3s) in liver cancer. However, whether TRIB2
Evangel Kummari et al.
PloS one, 10(8), e0135531-e0135531 (2015-08-13)
Although protein ubiquitination has been shown to regulate multiple processes during host response to Salmonella enterica serovar Typhimurium infection, specific functions of host deubiquitinating enzymes remain unknown in this bacterial infection. By using chemical proteomics approach, in which deubiquitinating enzymes